Få mere at vide
1,6-Dimethoxynaphthalene, 98+%
Artikelnummer. 11394915
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394915 1 g 1g
11304925 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18129.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3900-49-0 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3900-49-0
Molekylær formel C12H12O2
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD00086330
InChI nøgle RBUFUWIWCCOVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1,6-dimethoxy, 1,6-dimethoxy naphthalene, 1,6-dimethoxy-naphthalene, 1,6-dimethoxynaphtalene, 1,6-dimethoxynapthalene, maybridge3_002840, acmc-1bn8y, 1,6-dimethoxyl naphthalene, 1,6-dimethoxynaphthalene
PubChem CID 296916
IUPAC navn 1,6-dimethoxynaphthalen
SMIL COC1=CC=C2C(OC)=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Dimethoxynaphthalene
Smeltepunkt 58°C to 59°C
Kogepunkt 123°C (0.8 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1945987
Formel vægt 188.23
Procent renhed ≥98%