Få mere at vide
1-(6-chlor-3-pyridinyl)-1-ethanon, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069341
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10069341 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10662063 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10174244 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10069341 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00162EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 55676-22-7
Molekylær formel C7H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 155.58
MDL nummer MFCD03407343
InChI nøgle UXSNZYGTQTXRAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-chloropyridin-3-yl ethanone, 2-chloro-5-acetylpyridine, 3-acetyl-6-chloropyridine, 5-acetyl-2-chloropyridine, 1-6-chloropyridin-3-yl ethan-1-one, 1-6-chloro-3-pyridinyl-1-ethanone, 6-chloro-3-acetylpyridine, 2-chloro-5-acetyl-pyridine, 1-6-chloro-3-pyridinyl ethanone, 1-6-chloro-pyridin-3-yl-ethanone
PubChem CID 2779698
IUPAC navn 1-(6-chlorpyridin-3-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(6-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 155.58
Procent renhed 90%