Få mere at vide
1,5-Pentanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Pentanediyl Bismethanethiosulfonate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O4S4/c1-14(8,9)12-6-4-3-5-7-13-15(2,10)11/h3-7H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 291.9931 |