CAS RN 56-00-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1,5-Pentanediyl Bismethanethiosulfonate, TRC
CAS: 56-00-8 Molekylær formel: C7 H16 O4 S4 Molekylvægt (g/mol): 292.46 IUPAC navn: 1,5-bis(methylsulfonylsulfanyl)pentane SMIL: CS(=O)(=O)SCCCCCSS(=O)(=O)C