Få mere at vide
1,5-Pentanediol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -16°C |
| Tæthed | 0.99 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 240°C to 242°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00002978 |
| Mængde | 500 mL |
| Synonym | 1,5-Pentanediol, Pentamethylene glycol, 1,5-Pentanediol |