Få mere at vide
1,5-Pentanediol, 98%
Artikelnummer. 10656522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10656522 100 g Glasflaske 100g
10071320 500 g Glasflaske 500g
10521571 1 kg Glasflaske 1kg
11305932 5 kg Metal tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10656522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129951000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00 DKK
    160.65 DKK / 100g
    Spare 31.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 111-29-5 | C5H12O2 | 104,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-29-5
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00002978
InChI nøgle ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-pentanediol, 1,5-dihydroxypentane, pentylene glycol, pentamethylene glycol, 1,5-pentylene glycol, 1,5 pentanediol, 1,5-pentamethylene glycol, alpha,omega-pentanediol, unii-07uxz0scst, 1,5-pentandiol
PubChem CID 8105
IUPAC navn pentan-1,5-diol
SMIL OCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 5-Pentanediol
Smeltepunkt -18,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9940g/mL
Kogepunkt 242,0 °C
Flammepunkt 135 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO(CH2)5OH
Brydningsindeks 1,4490 til 1,4510
Mængde 100 g
Beilstein 01,481
Merck Index 15,7229
Specifik vægtfylde 0.994
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: begrænset opløselighed i benzen, trichlorethylen, petroleumsether, heptan, blandet med alkohol, acetone og ethylacetat, 11 g/110g ether (25 °C)
Viskositet 77 mPa (30 °C)
Formel vægt 104.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Olieagtig væske