Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1, 5-Pentanediol |
| Smeltepunkt | -18,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9940g/mL |
| Kogepunkt | 242,0 °C |
| Flammepunkt | 135 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HO(CH2)5OH |
| Show More |