Få mere at vide
1,5-pentandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474210
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474210 100 g 100g
11487846 500 g 500g
11497846 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13998.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-29-5 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
1,5-Pentandiol anvendes som blødgører i celluloseprodukter og klæbemidler. Det bruges som et bremsevæsketilsætningsstof. Det reagerer med 3,4-dihydro-2H-pyran for at få 5-tetrahydropyran-2-yloxy-pentan-1-ol. Det bruges også til at fremstille polyestere til emulgeringsmidler og harpiksmellemprodukter. Desuden bruges det i blæk-, toner- og farvestofprodukter. Ud over dette bruges det i bremsevæskesammensætninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,5-Pentandiol anvendes som blødgører i celluloseprodukter og klæbemidler. Det bruges som et bremsevæsketilsætningsstof. Det reagerer med 3,4-dihydro-2H-pyran for at få 5-tetrahydropyran-2-yloxy-pentan-1-ol. Det bruges også til at fremstille polyestere til emulgeringsmidler og harpiksmellemprodukter. Desuden bruges det i blæk-, toner- og farvestofprodukter. Ud over dette bruges det i bremsevæskesammensætninger.
Opløselighed Blandbar med
vand, methanol, ethanol og acetone.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, chlorformiater og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-29-5
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00002978
InChI nøgle ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-pentanediol, 1,5-dihydroxypentane, pentylene glycol, pentamethylene glycol, 1,5-pentylene glycol, 1,5 pentanediol, 1,5-pentamethylene glycol, alpha,omega-pentanediol, unii-07uxz0scst, 1,5-pentandiol
PubChem CID 8105
IUPAC navn pentan-1,5-diol
SMIL OCCCCCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,5-Pentanediol
Smeltepunkt -16°C
Tæthed 0.992
Kogepunkt 241°C to 242°C
Flammepunkt 129°C (264°F)
Lineær formel HO(CH2)5OH
Brydningsindeks 1.45
Mængde 100 g
Beilstein 1560130
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,7117
Opløselighedsinformation Miscible with water,methanol,ethanol and acetone.
Formel vægt 104.15
Procent renhed 97%