Få mere at vide
1-(5-fluor-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567644
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10567644 10 g 10g
10031134 50 g 50g
10294684 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10567644 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB04130EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 394-32-1
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
InChI nøgle KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 5-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone, 2-hydroxy-5-fluoroacetophenone, 2'-hydroxy-5'-fluoroacetophenone, ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5'-fluoro-2'-hydroxy acetophenone, 5'-fluoro-2'-hydroxy-acetophenone
PubChem CID 95992
IUPAC navn 1-(5-fluor-2-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel FC6H3(OH)COCH3
Mængde 10 g
Formel vægt 154.14
Procent renhed 97%