Få mere at vide
1,5-Diphenylcarbohydrazid, Pulver, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538784 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15538784 25 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 25g
1 options
Artikelnummer. 15538784 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. K62003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 140-22-7
Molekylær formel C13H14N4O
Molekylvægt (g/mol) 242.282
InChI nøgle KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
IUPAC navn 1,3-dianilinourinstof
SMIL C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diphenylcarbohydrazide
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Mængde 25 g
Formel vægt 242.28
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Diphenylcarbazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Diphenylcarbazide