Få mere at vide
1,5-DipHenylcarbazone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10570911 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10570911 10 g Glass Jar 10g
1 options
Artikelnummer. 10570911 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/4850/45
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 538-62-5
Smeltepunkt 153°C
Farve Orange
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C13H12N4O
MDL nummer 3024
Mængde 10 g
Synonym 1,5-diphenylcarbazone, diazenecarboxylic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, unii-5uyj4r0d5t, phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide, sym-diphenylcarbazone, 5uyj4r0d5t, chembl79409, 3-hydroxy-1,5-diphenylformazan, phenyldiazenecarboxylic acid 2-phenylhydrazide, 3-phenylamino-1-phenylimino urea
InChI nøgle ZFWAHZCOKGWUIT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)N=NC2=CC=CC=C2
IUPAC navn 1-anilino-3-phenyliminourea
Molekylvægt (g/mol) 240.266
PubChem CID 10860
Formel vægt 240.26g/mol
Fysisk form Powder