Få mere at vide
1,5-diphenylcarbazonforbindelse med 1,5-diphenylcarbazid (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30382506
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382506 5 g
30374653 50 g
30376756 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30382506 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4873535G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 538-62-5
Molekylær formel C13 H12 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 240.261
IUPAC navn (3E)-1-anilino-3-phenyliminourea
SMIL O=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diphenylcarbazone Compound With 1,5-Diphenylcarbazide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H12N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Formel vægt 240.101