Få mere at vide
1,5-DipHenylcarbazide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10365940 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10365940 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Artikelnummer. 10365940 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/4750/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 140-22-7
Smeltepunkt 173°C
Farve Beige
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C13H14N4O
MDL nummer 3013
Mængde 25 g
Synonym 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
InChI nøgle KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
IUPAC navn 1,3-dianilinourea
Molekylvægt (g/mol) 242.282
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
Formel vægt 242.28g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Diphenylcarbazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.