Få mere at vide
1,5-Diphenylcarbazid, ACS
Beskrivelse
1,5-Diphenylcarbazid anvendes til kolorimetrisk bestemmelse af chrom, osmium samt til påvisning af cadmium, kviksølv, magnesium, emetin og aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Diphenylcarbazide |
| Smeltepunkt | 170 °C til 176 °C |
| Farve | Hvid til cremet |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 752039 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Merck Index | 14,3321 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i glaseddikesyre, alkohol og acetone; Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 242.28 |
| Grad | ACS |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,5-Diphenylcarbonohydrazid
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.