Få mere at vide
1,5-Diphenylcarbazid, ACS
Artikelnummer. 11367458
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367458 5 g 5g
11377458 25 g 25g
11387458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031390.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242,282 g/mol
1,5-Diphenylcarbazid anvendes til kolorimetrisk bestemmelse af chrom, osmium samt til påvisning af cadmium, kviksølv, magnesium, emetin og aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-22-7
Molekylær formel C13H14N4O
Molekylvægt (g/mol) 242.282
MDL nummer MFCD00003013
InChI nøgle KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
IUPAC navn 1,3-dianilinourinstof
SMIL C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diphenylcarbazide
Smeltepunkt 170 °C til 176 °C
Farve Hvid til cremet
Mængde 5 g
Beilstein 752039
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,3321
Opløselighedsinformation Opløselig i glaseddikesyre, alkohol og acetone; Let opløselig i vand.
Formel vægt 242.28
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Diphenylcarbonohydrazid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.