Få mere at vide
1,5-Diphenylcarbazid, 97+%
Artikelnummer. 11487976
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487976 25 g 25g
11497976 100 g 100g
11407986 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14060.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242,282 g/mol
1,5-Diphenylcarbazid anvendes til koloriterisk bestemmelse af chrom, osmium samt til påvisning af cadmium, kviksølv, magnesium, emetin og aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,5-Diphenylcarbazid anvendes til koloriterisk bestemmelse af
chrom, osmium samt til påvisning af cadmium, kviksølv, magnesium, emetin og aldehyder.
Opløselighed
Opløselig i iseddike, alkohol og acetone. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-22-7
Molekylær formel C13H14N4O
Molekylvægt (g/mol) 242.282
MDL nummer MFCD00003013
InChI nøgle KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
IUPAC navn 1,3-dianilinourinstof
SMIL C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diphenylcarbazide
Smeltepunkt 170 °C til 176 °C
Mængde 25 g
Beilstein 752039
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,3321
Opløselighedsinformation Opløselig i istidseddike, alkohol og acetone. Let opløselig i vand.
Formel vægt 242.28
Procent renhed ≥97%