Få mere at vide
1,5-Dichloroanthraquinone, 96%
Artikelnummer. 11424107
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424107 50 g 50g
11434107 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19534.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82-46-2 | C14H6Cl2O2 | 277.1 g/mol
1,5-Dichloroanthraquinon gennemgår en faststoftransformation ved 470 K. De to modifikationer er meget ens, bortset fra at a er større end b over overgangstemperaturen og det omvendte er ved stuetemperatur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,5-Dichloroanthraquinon gennemgår en faststoftransformation ved 470 K. De to modifikationer er meget ens, bortset fra at a er større end b over overgangstemperaturen og det omvendte er ved stuetemperatur.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82-46-2
Molekylær formel C14H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 277.1
MDL nummer MFCD00001190
InChI nøgle MQIUMARJCOGCIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dichloroanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,5-dichloro, 1,5-dichloro-9,10-anthraquinone, 1,5-dichloranthrachinon, unii-s335v6mf9e, anthraquinone, 1,5-dichloro, 1,5-dichloranthrachinon czech, 1, 5-dichloroanthraquinone, 1,5-dichloroanthra-9,10-quinone, 1,5 dichloro aq
PubChem CID 6711
IUPAC navn 1,5-dichloroanthracen-9,10-dion
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dichloroanthraquinone
Smeltepunkt 245°C to 249°C
Mængde 50 g
Beilstein 402592
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 277.11
Procent renhed 96%