Få mere at vide
1,5-dichloro-2,4-dinitrobenzen, 97%
Artikelnummer. 11396936
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396936 25 g 25g
11386936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11396936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06652.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3698-83-7 | C6H2Cl2N2O4 | 236,992 g/mol
1,5-dichlor-2,4-dinitrobenzen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,5-dichlor-2,4-dinitrobenzen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3698-83-7
Molekylær formel C6H2Cl2N2O4
Molekylvægt (g/mol) 236.992
MDL nummer MFCD00024186
InChI nøgle ZPXDNSYFDIHPOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-4,6-dinitrobenzene, benzene, 1,5-dichloro-2,4-dinitro, 2,4-dichloro-1,5-dinitrobenzene, 4,6-dichloro-1,3-dinitrobenzene, unii-6enc7c8zr0, 6enc7c8zr0, 1,5-dichloro-2,4-dinitro-benzene, 1,3,-dichloro-4,6-dinitrobenzene, 1,5-dichlor-2,4-dinitrobenzol, 2,5-dinitrobenzene
PubChem CID 77286
IUPAC navn 1,5-dichlor-2,4-dinitrobenzen
SMIL C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene
Smeltepunkt 98 °C til 103 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1685438
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 237
Procent renhed 97%