Learn More
1,5-dichlor-2,4-dinitrobenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11386936
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11386936 5 g 5g
11396936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11386936 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06652.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3698-83-7 | C6H2Cl2N2O4 | 236.992 g/mol
1,5-dichlor-2,4-dinitrobenzen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,5-dichlor-2,4-dinitrobenzen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3698-83-7
Molekylær formel C6H2Cl2N2O4
Molekylvægt (g/mol) 236.992
MDL nummer MFCD00024186
InChI nøgle ZPXDNSYFDIHPOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-4,6-dinitrobenzene, benzene, 1,5-dichloro-2,4-dinitro, 2,4-dichloro-1,5-dinitrobenzene, 4,6-dichloro-1,3-dinitrobenzene, unii-6enc7c8zr0, 6enc7c8zr0, 1,5-dichloro-2,4-dinitro-benzene, 1,3,-dichloro-4,6-dinitrobenzene, 1,5-dichlor-2,4-dinitrobenzol, 2,5-dinitrobenzene
PubChem CID 77286
IUPAC navn 1,5-dichlor-2,4-dinitrobenzen
SMIL C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene
Smeltepunkt 98°C to 103°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1685438
Formel vægt 237
Procent renhed 97%