Få mere at vide
1,5-Diaminoanthraquinon, 90+%
Artikelnummer. 11463108
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463108 100 g 100g
11453108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18840.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
CAS: 129-44-2 | C14H10N2O2 | 238,246 g/mol
1,5-Diaminoanthraquinon (DAAQ) kan anvendes til fremstilling af vertikale nanotrådsarrays. Det kan bruges til syntese af poly(1,5-diaminoanthraquinon) (PDAA) partikler via kemisk oxidativ polymerisation af DAAQ.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,5-Diaminoanthraquinon (DAAQ) kan anvendes til fremstilling af vertikale nanotrådsarrays. Det kan bruges til syntese af poly(1,5-diaminoanthraquinon) (PDAA) partikler via kemisk oxidativ polymerisation af DAAQ.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129-44-2
Molekylær formel C14H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 238.246
MDL nummer MFCD00001226
InChI nøgle VWBVCOPVKXNMMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diaminoanthraquinone, smoke red f, 1,5-diaminoanthrachinon, c.i. disperse red ii, 1,5-anthraquinonyldiamine, 9,10-anthracenedione, 1,5-diamino, 1,5-diamino-9,10-anthraquinone, 1,5-daa, 1,5-daa russian, unii-3zxx3hk358
PubChem CID 8513
IUPAC navn 1,5-diaminoanthracen-9,10-dion
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diaminoanthraquinone
Smeltepunkt ∼320 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 238.25
Procent renhed 97%