Få mere at vide
1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2694813
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
Artikelnummer. 10213662
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01090EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 145-49-3
Molekylær formel C14H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 270.244
MDL nummer MFCD00013722
InChI nøgle HSYLKWSCFRLSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone, diaminoanthrarufin, 1,5-diaminoanthrarufin, 4,8-diaminoanthrarufin, 1,5-dihydroxy-4,8-diaminoanthraquinone, anthrarufin, 4,8-diamino, unii-q7yvg56q18, ccris 5599, 4,8-diamino-1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-anthracene-9,10-dione
PubChem CID 67351
IUPAC navn 1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthracene-9,10-dione
SMIL C1=CC(=C2C(=C1N)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)N)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 10 g
Formel vægt 270.24
Procent renhed Tech.
Grad Technical