Få mere at vide
1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10554695
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10554695 100 g 100g
10213662 10 g 10g
10131082 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10554695 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01090FA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 145-49-3
Molekylær formel C14H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 270.244
MDL nummer MFCD00013722
InChI nøgle HSYLKWSCFRLSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone, diaminoanthrarufin, 1,5-diaminoanthrarufin, 4,8-diaminoanthrarufin, 1,5-dihydroxy-4,8-diaminoanthraquinone, anthrarufin, 4,8-diamino, unii-q7yvg56q18, ccris 5599, 4,8-diamino-1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-anthracene-9,10-dione
PubChem CID 67351
IUPAC navn 1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthracene-9,10-dione
SMIL C1=CC(=C2C(=C1N)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)N)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
Mængde 100 g
Formel vægt 270.24
Procent renhed Tech.
Grad Technical