Få mere at vide
(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) 2,4-pentanedionat
Artikelnummer. 15457545
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457545 250 mg 250mg
11322039 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26083.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 12245-39-5 | C13H19O2Rh | 310,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12245-39-5
Molekylær formel C13H19O2Rh
Molekylvægt (g/mol) 310.20
MDL nummer MFCD00075046
InChI nøgle TVGPAHONTUMCNP-DWVXZKBMSA-M
Synonym acetylacetonato 1,5-cyclooctadiene rhodium i, rh acac cod, acetylacetonate 1,5-cyclooctadiene rhodium, acetylacetonato 1,5-cyclooctadiene rhodium, rhodium 1,5-cyclooctadiene-2,4-pentanedionate, acetylacetonato eta-cycloocta-1,5-diene rhodium i, 3z-4-rhodiooxy pent-3-en-2-one; 1,5-cyclooctadiene, z,z
PubChem CID 10935795
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on;rhodium
SMIL [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 310.19