Få mere at vide
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene, TRC
Artikelnummer. 30455856
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455856 5 g
30452352 500 mg
30449456 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455856 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7673605G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5807-14-7
Molekylær formel C7H13N3
Molekylvægt (g/mol) 139.2
Synonym TBD, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]deca-5-ene, 1,5,9-Triazabicyclo[4.4.0]dec-9-ene, 2,3,4,6,7,8-Hexahydro-1H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine
IUPAC navn 3,4,6,7,8,9-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine
SMIL C1CNC2=NCCCN2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H13N3/c1-3-8-7-9-4-2-6-10(7)5-1/h1-6H2,(H,8,9)
Formel vægt 139.1109