accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNNN

CAS RN 5807-14-7

IUPAC Navn: 1H,2H,3H,4H,6H,7H,8H-[1,3]diazino[1,2-a]pyrimidine
Synonymer: triazabicyclodecene
Molekylvægt (g/mol): 139.2
Molekylformel: C7H13N3
InChi Key: FVKFHMNJTHKMRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CNC2=NCCCN2C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater