Få mere at vide
1-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313816
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313816 5 g 5g
11303816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16878.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1737-26-4 | C9H9F3O | 190.165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1737-26-4
Molekylær formel C9H9F3O
Molekylvægt (g/mol) 190.165
MDL nummer MFCD00039618
InChI nøgle YMXIDIAEXNLCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanol, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, a-methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol, alpha-methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol, alpha-methyl-4-trifluoromethyl benzyl alcohol, acmc-1boxb, 1-4-trifluoromethylphenyl-ethanol, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-ethanol, alpha-methyl-4 trifluoromethyl benzyl alcohol
PubChem CID 137186
IUPAC navn 1-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethanol
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Tæthed 1.237
Kogepunkt 62°C to 63°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 5 g
Beilstein 2257808
Formel vægt 190.17
Procent renhed 97%