Få mere at vide
1-(4-tert-butylphenyl)-4-chloro-1-butanon, TRC
Artikelnummer. 30138136
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138136 1 g
30137999 5 g
30005763 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6909301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 43076-61-5
Molekylær formel C14H19ClO
Molekylvægt (g/mol) 238.75
Synonym 4-Chloro-1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-butanone, 4’-tert-Butyl-4-chlorobutyrophenone, p-tert-Butyl-ω-chlorobutyrophenone, 4-Chloro-4’-tert-butylbutyrophenone
IUPAC navn 1-(4-tert-butylphenyl)-4-chloro-butan-1-one
SMIL CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-tert-Butylphenyl)-4-chloro-1-butanone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H19ClO/c1-14(2,3)12-8-6-11(7-9-12)13(16)5-4-10-15/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3
Formel vægt 238.1124