missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(4-tert-Butylphenyl)-4-chloro-1-butanone, TRC

Artikelnummer. 30137999
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137999 5 g
30138136 1 g
30005763 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137999 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6909305G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 43076-61-5
Molekylær formel C14H19ClO
Molekylvægt (g/mol) 238.75
Synonym 4-Chloro-1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-butanone, 4’-tert-Butyl-4-chlorobutyrophenone, p-tert-Butyl-ω-chlorobutyrophenone, 4-Chloro-4’-tert-butylbutyrophenone
IUPAC navn 1-(4-tert-butylphenyl)-4-chloro-butan-1-one
SMIL CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCCl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(4-tert-Butylphenyl)-4-chloro-1-butanone
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H19ClO/c1-14(2,3)12-8-6-11(7-9-12)13(16)5-4-10-15/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3
Formel vægt 238.1124
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.