Få mere at vide
1,4-Phenylendiacetonitril, 97%
Artikelnummer. 11363087
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363087 25 g 25g
11353087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11363087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13464.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 622-75-3 | C10H8N2 | 156,188 g/mol
1,4-Phenylendiacetonitril, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,4-Phenylendiacetonitril, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og
farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-75-3
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.188
MDL nummer MFCD00001923
InChI nøgle FUQCKESKNZBNOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-phenylenediacetonitrile, 1,4-benzenediacetonitrile, p-xylylene dicyanide, p-phenylenediacetonitrile, p-benzenediacetonitrile, 2,2'-1,4-phenylene diacetonitrile, p-bis cyanomethyl benzene, 1,4-bis cyanomethyl benzene, p-cyanomethyl benzyl cyanide, 2-4-cyanomethyl phenyl acetonitrile
PubChem CID 69327
IUPAC navn 2-[4-(cyanomethyl)phenyl]acetonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1CC#N)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Phenylenediacetonitrile
Smeltepunkt 94 °C til 98 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1866157
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 156.19
Procent renhed 97%