Få mere at vide
1-(4-Phenoxyphenoxy)-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Phenoxyphenoxy)-2-propanol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O3/c1-12(16)11-17-13-7-9-15(10-8-13)18-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,12,16H,11H2,1H3 |
| Formel vægt | 244.1099 |