Få mere at vide
1,4-Oxazepan-5-1, 97%
Beskrivelse
Anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Oxazepan-5-one |
| Smeltepunkt | 80 °C til 82 °C |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 115.13 |
| Procent renhed | 97% |