Få mere at vide
1,4-Oxazepan-5-one, 97%
Artikelnummer. 11440527
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440527 1 g 1g
11450527 5 g 5g
11460527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22406.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10341-26-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes som
et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10341-26-1
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
MDL nummer MFCD02683091
InChI nøgle OXDIYMHNQAWSCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-1,4-oxazepin-5 2h-one, 1,4-oxazepin-5 2h-one, tetrahydro, 4-oxacaprolactam, acmc-1bsly, tetrahydro-1,4-oxazepin-5 4h-one, tetrahydro-2h-1,4-oxazepin-5-one
PubChem CID 7023020
IUPAC navn 1,4-oxazepan-5-on
SMIL O=C1CCOCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Oxazepan-5-one
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 115.13
Procent renhed 97%