Få mere at vide
1-(4-Methylphenyl)piperazine, 98%
Artikelnummer. p-2689388 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10712073
Brand: Thermo Scientific Acros 370830050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 39593-08-3 | C11H16N2 | 176.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39593-08-3
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.26
MDL nummer MFCD00040737
InChI nøgle ONEYFZXGNFNRJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-methylphenyl piperazine, 1-p-tolyl piperazine, 1-p-tolyl-piperazine, 1-4-methylphenyl-piperazine, 1-4-methyl phenyl piperazine, 1-p-tolylpiperazine, acmc-1adtx, 4-methylphenyl piperazine, 4-4-methylphenyl piperazine, 1-4-methyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 83113
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)piperazin
SMIL CC1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methylphenyl)piperazine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29°C to 34°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 176.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Methylphenyl)piperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.