Få mere at vide
1-(4-Methylphenyl)ethanol, 97%
Beskrivelse
1-(4-Methylphenyl)ethanol tjener som en komponent i den æteriske olie fra nogle planter i ingefærfamilien. Det bruges også som smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-(4-Methylphenyl)ethanol tjener som en komponent i den æteriske olie fra nogle planter i ingefærfamilien. Det bruges også som smagsstof.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Methylphenyl)ethanol |
| Tæthed | 0.987 |
| Kogepunkt | 218 °C til 220 °C |
| Flammepunkt | 107 °C (225 °F) |
| Brydningsindeks | 1.523 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1857562 |
| Merck Index | 14,3237 |
| Opløselighedsinformation | Let blandet med vand. |
| Formel vægt | 136.2 |
| Vis mere |