Få mere at vide
1-(4-Methylphenyl)ethanol, 97%
Artikelnummer. 11476390
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476390 1 g 1g
11486390 5 g 5g
11496390 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476390 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20832.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
CAS: 536-50-5 | C9H12O | 136,194 g/mol
1-(4-Methylphenyl)ethanol tjener som en komponent i den æteriske olie fra nogle planter i ingefærfamilien. Det bruges også som smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(4-Methylphenyl)ethanol tjener som en komponent i den æteriske olie fra nogle planter i ingefærfamilien. Det bruges også som smagsstof.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-50-5
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00016860
InChI nøgle JESIHYIJKKUWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-methylphenyl ethanol, 1-p-tolyl ethanol, bilagen, galinex, norbilan, tomobil, methyl-p-tolylcarbinol, p-tolylmethylcarbinol, 1-4-tolyl ethanol, 1-p-tolyl-1-ethanol
PubChem CID 10817
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)ethanol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methylphenyl)ethanol
Tæthed 0.987
Kogepunkt 218 °C til 220 °C
Flammepunkt 107 °C (225 °F)
Brydningsindeks 1.523
Mængde 1 g
Beilstein 1857562
Merck Index 14,3237
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 136.2
Procent renhed 97%