Få mere at vide
1-(4-methoxyphenyl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328595
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328595 100 g 100g
11318595 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328595 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12062.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3319-15-1 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol bruges til at studere steady-state og nanosekund, laser-flash fotolyse. Det bruges til at fremstille 4-(1-chlor-ethyl)-anisol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol bruges til at studere steady-state og nanosekund, laser-flash fotolyse. Det bruges til at fremstille 4-(1-chlor-ethyl)-anisol.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3319-15-1
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00016857,MFCD09863666,MFCD09863667
InChI nøgle IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-4-methoxyphenyl ethanol, 1-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, 4-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methyl carbinol, 1-p-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxy-.alpha.-methylbenzyl alcohol, 1-4-methoxyphenyl-ethanol, acmc-20apae, 4-methoxyphenyl ethanol, 1 p-methoxyphenyl ethanol
PubChem CID 101148
ChEBI CHEBI:86566
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)ethanol
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Tæthed 1.079
Kogepunkt 94°C to 96°C (1 mmHg)
Flammepunkt 74°C (165°F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 100 g
Beilstein 2043521
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 152.19
Procent renhed 95%