Få mere at vide
1-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334372
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10334372 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10425502 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334372 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00105CB
Kemiske identifikatorer
CAS 187998-64-7
Molekylær formel C12H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 232.239
MDL nummer MFCD02677745
InChI nøgle JPFGKGZYCXLEGQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776133
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)-5-methylpyrazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)OC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-methoxyphenyl-5-methyl
Formel vægt 232.24
Procent renhed 97%