Få mere at vide
1-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10560932
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10560932 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10560932 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00307DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 423768-44-9
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H12N2O2
MDL nummer MFCD03407348
Mængde 1 g
Synonym 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-4-methoxyphenyl-5-methylpyrazole-4-carbaldehyde, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-4-methoxyphenyl-5-methyl, acmc-20apaf, 1-4-methoxy-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde
InChI nøgle SYBPJZRAGTVHTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)OC)C=O
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)-5-methylpyrazol-4-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 216.24
PubChem CID 2779735
Formel vægt 216.24
Procent renhed 95%