Få mere at vide
1-(4-methoxyphenyl)-1-cyclopropancarbonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10414453 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10414453 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10414453 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170620250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16728-00-0 | C11H11NO | 173.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarbonitrile
CAS 16728-00-0
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H11NO
Brydningsindeks 1.5415 to 1.5435
MDL nummer MFCD00019212
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.08
Synonym 1-4-methoxyphenyl cyclopropanecarbonitrile, 1-4-methoxyphenyl cyclopropane-1-carbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxyphenyl-1-cyclopropanecarbonitrile, 1-4-methoxy-phenyl cyclopropanecarbonitrile, 4-1-cyanocyclopropyl anisole, 1-4-methoxy-phenyl-cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxyphenyl-cyclopropane-1-carbonitrile, 1-4-methoxyphenyl cyclopropane carbonitrile
InChI nøgle OIQRGAQXQLASRC-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C1(CC1)C#N
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)cyclopropan-1-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 173.22
PubChem CID 85574
Formel vægt 173.21
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarbonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.