Få mere at vide
1-(4-iodphenyl)-1H-pyrazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10272632
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10272632 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10354422 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10272632 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18411CB
Kemiske identifikatorer
CAS 368869-86-7
Molekylær formel C9H7IN2
Molekylvægt (g/mol) 270.07
MDL nummer MFCD02681941
InChI nøgle ADIQBEMLKKKISJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776481
IUPAC navn 1-(4-iodphenyl)pyrazol
SMIL IC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1-4-iodophenyl-1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl pyrazole, 4-iodophenyl pyrazole, 1-4-iodo-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,1-4-iodophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl
Formel vægt 270.07
Procent renhed 95%