Få mere at vide
1-(4-iodbenzyl)pyrrolidin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642295
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10642295 1 g 1g
10200465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642295 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55611DA
Kemiske identifikatorer
CAS 858676-60-5
Molekylær formel C11H14IN
Molekylvægt (g/mol) 287.144
MDL nummer MFCD07775752
InChI nøgle RDHZJYCRHTZBIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-iodobenzyl pyrrolidine, 1-4-iodophenyl methyl pyrrolidine, 1-4-iodo-benzyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-iodophenyl methyl
PubChem CID 18525867
IUPAC navn 1-[(4-iodphenyl)methyl]pyrrolidin
SMIL C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 287.14
Procent renhed 97%