Få mere at vide
1-(4-iodbenzyl)-1H-pyrazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10644785
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10644785 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10644785 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56011DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Iodobenzyl)-1H-pyrazole
CAS 143128-30-7
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C10H9IN2
MDL nummer MFCD08435917
Mængde 1 g
Synonym 1-4-iodobenzyl-1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl methyl pyrazole, 1h-pyrazole,1-4-iodophenyl methyl, acmc-20n26c, 1-4-iodophenyl methyl-1h-pyrazole
InChI nøgle QRCIIHVBALOAQK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)I
IUPAC navn 1-[(4-iodphenyl)methyl]pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 284.1
PubChem CID 21947282
Formel vægt 284.1
Procent renhed 95%