Få mere at vide
1-(4-fluorphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10160692
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10160692 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10160692 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00310DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 423768-41-6
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H9FN2O
MDL nummer MFCD03407349
Mængde 1 g
Synonym 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20apar
InChI nøgle XFVNWAPZODECJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)F)C=O
IUPAC navn 1-(4-fluorphenyl)-5-methylpyrazol-4-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 204.204
PubChem CID 2780707
Formel vægt 204.2
Procent renhed 97%