Få mere at vide
[1-(4-fluorphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2693845
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10354242
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO00765CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 465514-37-8
Molekylær formel C11H11FN2O
Molekylvægt (g/mol) 206.22
MDL nummer MFCD03644148
InChI nøgle QJPGMVFNIWHOIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methanol, fmq, maybridge3_004281, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolyl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2780717
IUPAC navn [1-(4-fluorphenyl)-5-methylpyrazol-4-yl]methanol
SMIL CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 206.22
Procent renhed 97%