Få mere at vide
[1-(4-fluorphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10752873
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10752873 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10354242 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752873 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00765DA
Kemiske identifikatorer
CAS 465514-37-8
Molekylær formel C11H11FN2O
Molekylvægt (g/mol) 206.22
MDL nummer MFCD03644148
InChI nøgle QJPGMVFNIWHOIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methanol, fmq, maybridge3_004281, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolyl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2780717
IUPAC navn [1-(4-fluorphenyl)-5-methylpyrazol-4-yl]methanol
SMIL CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 206.22
Procent renhed 97%