Få mere at vide
1-(4-fluorbenzyl)-1,4-diazepan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10764657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10764657 5 g 5g
10582452 1 g 1g
10525675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10764657 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW00512DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 76141-89-4
Molekylær formel C12H17FN2
Molekylvægt (g/mol) 208.28
MDL nummer MFCD00816588
InChI nøgle KZCHYFUMQQWGJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorobenzyl-1,4-diazepane, 1-4-fluorobenzyl homopiperazine, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazepane, 1-4-fluoro-benzyl-1,4 diazepane, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-1bluy, 1-4-fluorobenzyl-1,4 diazepane
PubChem CID 2774433
IUPAC navn 1-[(4-fluorphenyl)methyl]-1,4-diazepan
SMIL C1CNCCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Fluorobenzyl)-1, 4-diazepane
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 208.28
Procent renhed 95%