Få mere at vide
1-(4-fluorbenzyl)-1,4-diazepan, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Fluorobenzyl)-1, 4-diazepane |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 208.28 |
| Procent renhed | 95% |