Få mere at vide
1-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethanol, 95%, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethanol |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 170.18 |
| Procent renhed | 95% |