Få mere at vide
1,4-Dithioerythritol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dithioerythreitol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2 |
| Formel vægt | 154.0122 |