Få mere at vide
1,4-diphenyl-1-butanon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10685652 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10685652 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10685652 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 232820010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Diphenyl-1-butanone
Navn note 98%
CAS 5407-91-0
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55°C to 59°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C16H16O
Lineær formel C6H5CO(CH2)3C6H5
MDL nummer MFCD00022005
Mængde 1 g
Synonym 4-phenylbutyrophenone, 1,4-diphenyl-1-butanone, 1-butanone, 1,4-diphenyl, 4-phenylbutyrophenon, pubchem8921, 1-butanone,4-diphenyl, 1,4-diphenyl-butan-1-one, 1-butanone,1,4-diphenyl, 3-phenylpropyl phenyl ketone, acmc-1am65
InChI nøgle GBUMEGLMTNAXOM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC navn 1,4-diphenylbutan-1-on
Molekylvægt (g/mol) 224.3
PubChem CID 79413
Formel vægt 224.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver